Learn More
Bromelina, procedente de tubo, 2500 GDU/g, Thermo Scientific Chemicals
115.00€ - 306.00€
CAS | 37189-34-7 |
---|---|
Número MDL | MFCD00081423 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11996941
|
Thermo Scientific Acros
448210250 |
25 g |
115.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11906951
|
Thermo Scientific Acros
448211000 |
100 g |
306.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
37189-34-7 | |
MFCD00081423 |
Especificaciones
Bromelain | |
37189-34-7 | |
Frasco de vidrio | |
15,1395 |
2500 GDU/g | |
5% max | |
MFCD00081423 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
Si persiste la irritación ocular:Consultar a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 253-387-5
- Bromelain
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only