Descripción
BRN3B/POU4F2 Polyclonal antibody specifically detects BRN3B/POU4F2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BRN3B/POU4F2 |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | POU domain, class 4, transcription factor 2, BRN3.2, Brn-3b, BRN3B, POU class 4 homeobox 2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human BRN3B/POU4F2 (NP_004566.2).,, Sequence:, MMMMSLNSKQAFSMPHGGSLHVEPKYSALHSTSPGSSAPIAPSASSPSSSSNAGGGGGGGGGGGGGGGRSSSSSSSGSSGGGGSEAMRRACLPTPPSNIF |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |