missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRIP1/FANCJ Antibody (pp15-IB4), Novus Biologicals™

Código de producto. 18082604 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18082604 0.025 mL 25 microlitros
18791104 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18082604 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100189SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

BRIP1/FANCJ Monoclonal specifically detects BRIP1/FANCJ in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRIP1/FANCJ
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon pp15-IB4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
Formulación Ascites with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9BX63
Alias de gen ATP-dependent RNA helicase BRIP1, BACH1BRCA1/BRCA2-associated helicase 1, BRCA1 interacting protein C-terminal helicase 1, BRCA1-associated C-terminal helicase 1, BRCA1-binding helicase-like protein BACH1, BRCA1-interacting protein 1, BRCA1-interacting protein C-terminal helicase 1, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FANCJFanconi anemia group J protein, FLJ90232, MGC126521, MGC126523, OF, Protein FACJ
Símbolos de los genes BRIP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A peptide corresponding to the C-terminus of human FANCJ (within amino acids 1200-1249). [SwissProt# Q9BX63]
Peso molecular del antígeno 130 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83990
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.