Learn More
Brij™ L23, Reactivo para electroforesis, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Brij™ L23 |
| Color | Blanco |
| Nombre de nota | Electrophoresis Reagent |
| CAS | 9002-92-0 |
| Forma física | Sólido ceroso |
| Punto de fusión | ∼35°C to 40°C |
| Cantidad | 250 g |
| Número MDL | MFCD00080891 |
| Sinónimo | Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Show More |