missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brg1 Antibody (BRG1/6531R), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18631230 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18631230 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18631230

Marca: Novus Biologicals NBP320937R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Brg1 Monoclonal antibody specifically detects Brg1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Brg1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BRG1/6531R
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190, BAF190A, brahma protein-like 1, BRG1-associated factor 190A, BRG1SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatinsubfamily A member 4, BRM/SWI2-related gene 1, EC 3.6.1, EC 3.6.4.-, FLJ39786, global transcription activator homologous sequence, homeotic gene regulator, hSNF2b, Mitotic growth and transcription activator, nuclear protein GRB1, Protein brahma homolog 1, Protein BRG-1, RTPS2, SNF2, SNF2B, SNF2-BETA, SNF2L4, SNF2LB, SNF2-like 4, subfamily a, member 4, sucrose nonfermenting-like 4, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, SWI2, transcription activator BRG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 200-400) of human Brg1 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Modifiers, Neuroscience, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6597
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.