missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRD8 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18701232 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18701232 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18701232 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10079780JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BRD8 Polyclonal antibody specifically detects BRD8 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRD8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bromodomain containing 8, bromodomain-containing protein 8, Skeletal muscle abundant protein, SMAP2, SMAPp120Skeletal muscle abundant protein 2, Thyroid hormone receptor coactivating protein of 120 kDa, trCP120
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 25 and 75 of human Bromodomain containing 8 using the numbering given in TrEMBL entry Q969M9 (GeneID 10902).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.