missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCC3 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585883 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585883 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585883 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176831B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BRCC3 Polyclonal antibody specifically detects BRCC3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRCC3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen BRCA1/BRCA2-containing complex subunit 3, BRCA1/BRCA2-containing complex subunit 36, BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 3, BRCA1-A complex subunit BRCC36, BRCC36C6.1ACXorf53, BRISC complex subunit BRCC36, c6.1A, chromosome X open reading frame 53, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.-, lys-63-specific deubiquitinase BRCC36
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human BRCC36. The immunogen is located within amino acids 20 - 70 of BRCC36. Amino Acid Squence: CIGELNDDTRSDSKFAY
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79184
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.