missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCAA1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594801 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18594801 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594801

Marca: Novus Biologicals NB100682PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BRCAA1 Polyclonal antibody specifically detects BRCAA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRCAA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen 180 kDa Sin3-associated polypeptide, ARID domain-containing protein 4B, AT rich interactive domain 4B (RBP1- like), AT rich interactive domain 4B (RBP1-like), AT-rich interactive domain-containing protein 4B, BRCAA1DKFZp313M2420, breast cancer-associated antigen 1, Breast cancer-associated antigen BRCAA1, breast carcinoma-associated antigen, Histone deacetylase complex subunit SAP180, Rb-binding protein homolog, RBBP1L1RBP1L1BCAA, RBP1-like protein, retinoblastoma binding protein 1-like 1, Retinoblastoma-binding protein 1-like 1, SAP180MGC163290, SIN3A-associated protein 180, Sin3-associated polypeptide p180
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Reacts with residues 1046-1055 [SSKKQKRSHK] of the 136 kDa human, mouse and rat BRCAA1 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51742
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.