missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCA1, p Ser1423 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18718140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18718140 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18718140 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100226IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BRCA1 Polyclonal antibody specifically detects BRCA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRCA1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BRCAI, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein, breast cancer 1, early onset, breast cancer type 1 susceptibility protein, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, IRIS, PNCA4, PSCP, subunit 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Immunogen for this antibody was a phosphorylated synthetic peptide, which represented a portion of human Breast Cancer Gene 1 (GeneID 672) around serine 1423 according to the numbering given in entry NP_009225.1.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Phospho Specific, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 672
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.