missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCA1 Antibody (RAY), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151610 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151610 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151610

Marca: Novus Biologicals NB100598CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BRCA1 Monoclonal antibody specifically detects BRCA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot,CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRCA1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RAY
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BRCAI, breast and ovarian cancer susceptibility protein 1, breast and ovarian cancer sususceptibility protein, breast cancer 1, early onset, breast cancer type 1 susceptibility protein, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, IRIS, PNCA4, PSCP, subunit 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human BRCA1 corresponding to residues 1314-1864 [UniProt# P38398]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Homologous Recombination, Phospho Specific, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 672
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.