Learn More
VACUUBRAND™ Bombas de vacío de paletas giratorias VACUUBRAND™: filtros de vapor de aceite
Filtros de vapor de aceite y repuestos para bombas de vacío de paletas giratorias VACUUBRAND
48.25€ - 451.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10292551
|
VACUUBRAND™
20698003 |
Bomba de vacío de paletas giratorias modelos RE2, RZ2, RE2.5 , RZ2.5 , RE5, RZ5, RE6, RZ6 | Filtro de vapor de aceite |
394.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10590362
|
VACUUBRAND™
20698004 |
Filtro de vapor de aceite RZ 2.5 y RZ 6 (20698003) | Elemento de filtro de vapor de aceite |
48.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10485823
|
VACUUBRAND™
20698017 |
Bomba de vacío de paletas giratorias modelos RE8, RE9, RE16 y RZ8, RZ9, RZ16 | Filtro de vapor de aceite |
451.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para su uso con bombas de vacío de paletas giratorias VACUUBRAND
- Los filtros de vapor de aceite “FO” capturan hasta el 99 % del vapor de aceite generado por la bomba, lo que ayuda a conservar el entorno del laboratorio
- El n.º cat. 10590362 es una pieza de repuesto para el filtro de vapor de aceite pequeño 10292551