Learn More
BRAND™ Tubos de descarga flexibles para dispensadores de parte superior de frasco Dispensette™ III
Mejora la idoneidad de los dispensadores Dispensette para varias aplicaciones.
33.45€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación en serie tales como cóctel de centelleo; el tubo de descarga flexible protege todas las innovaciones importantes de seguridad |
Forma | Punta fina |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo de producto | Incluye | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo de producto | Incluye | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10665581
|
BRAND™
707915 |
Dispensador para frascos Dispensette™ III de 0,5, 1, 2, 5 y 10 ml | Tubo de descarga | Válvula integrada | 90 mm |
33.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- For serial dispensing such as scintillation cocktail, the flexible discharge tube preserves all important safety innovations
- PTFE material
- Fine tip
Información de órdenes
Not for use with the Dispensette HF or dispensers from other manufacturers.
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Dispensación en serie tales como cóctel de centelleo; el tubo de descarga flexible protege todas las innovaciones importantes de seguridad | |
Punta fina |