Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ Tiras de insertos con pared lisa
Código de producto. 15680647 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1,0 μm
3,0 μm
8,0 μm
Descripción del artículo:
Membrana PET
Membrana de PC
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tamaño de poro Descripción del artículo unitSize
15680647 1,0 μm Membrana de PC paquete de 12
15640647 0,4 μm Membrana de PC paquete de 12
15600657 3,0 μm Membrana de PC paquete de 12
15620657 8,0 μm Membrana de PC paquete de 12
15660647 0,4 μm Membrana PET paquete de 12
15690647 1,0 μm Membrana PET paquete de 12
15610657 3,0 μm Membrana PET paquete de 12
15630657 8,0 μm Membrana PET paquete de 12
8 options
Código de producto. 15680647
Marca: BRAND™ 782920
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponible con dos membranas de PC o PET
  • Estéril
  • Paredes lisas
  • Superficie cellGrade™ plus
  • Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
  • 9 mm
  • Tamaños de poro de membrana múltiple: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
  • Aplicaciones: Estudios de secreción, cocultivo, estudios de migración, ensayos de quimiotaxis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de poro 1,0 μm
Tipo Tiras de inserto de pared lisa
Descripción del artículo Membrana de PC
Para utilizar con (equipo) BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos
Cantidad 12/paq.
Tratamiento de superficie cellGrade plus
Esterilidad Estériles