Descripción
- Estéril
- Paredes lisas
- Superficie cellGrade™ plus
- Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
- 9 mm
- Tamaños de poro de membrana múltiple: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- Aplicaciones: Estudios de secreción, cocultivo, estudios de migración, ensayos de quimiotaxis
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 8,0 μm |
| Tipo | Tiras de inserto de pared lisa |
| Descripción del artículo | Membrana de PC |
| Para utilizar con (equipo) | BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos |
| Cantidad | 12/paq. |
| Tratamiento de superficie | cellGrade plus |
| Esterilidad | Estériles |