Learn More
Novus Biologicals™ Brain Corpus Callosum Tissue Slides (Adult Normal)- Frozen
Código de producto. 18675481 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
18675481 5 portaobjetos paquete de 5
1 options
Código de producto. 18675481 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP277525
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Especie Human
Especificidad de diana Brain Corpus Callosum
Contenido y almacenamiento Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.