missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAF35 Antibody (BRAF/1323), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18552458 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18552458 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18552458

Marca: Novus Biologicals NBP324308FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BRAF35 Monoclonal antibody specifically detects BRAF35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BRAF35
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BRAF/1323
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BRAF35Sox-like transcriptional factor, high-mobility group 20B, HMG domain-containing protein 2, HMG domain-containing protein HMGX2, HMGX2FLJ26127, HMGXB2member 1-related, SMARCE1R, SMARCE1-related protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human BRAF35 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10362
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.