Learn More
Invitrogen™ Human BRAF, GST Tag Recombinant Protein
Description
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.
Spécification
Spécification
| Número de acceso | P15056 |
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | 50mM tris with 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% glycerol, 0.02% Triton X-100 and no preservative; pH 7.5 |
| ID de gen (Entrez) | 673 |
| Peso molecular | 113.6 kDa |
| Nombre | Human BRAF, GST Tag |
| Intervalo de pH | 7.5 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.