Learn More
BRAF inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16480117
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16480117 50 mg 50 miligramos
16433738 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16480117
Marca: Medchem Express HY10247
MedChemExpress BRAF inhibitor is a B-Raf inhibitor extracted from patent WO/2011103196 A1, Compound P-0850.
BRAF inhibitor is a B-Raf inhibitor extracted from patent WO/2011103196 A1, Compound P-0850.
Specifications
Nombre del producto químico o material BRAF inhibitor
CAS 918505-61-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18F2N4O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)S(=O)(NC1=CC=C(C(C(C2=CNC3=NC=C(C=C32)C4=CC=CN=C4)=O)=C1F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 456.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.47
Porcentaje de pureza 95.68%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease