missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bradykinin RB2/BDKRB2 Antibody (471916), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18547556 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18547556 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18547556 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB47251MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bradykinin RB2/BDKRB2 Monoclonal antibody specifically detects Bradykinin RB2/BDKRB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bradykinin RB2/BDKRB2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 471916
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B2 bradykinin receptor, B2R, BK2, BK-2, BK-2 receptor, BKR2, bradykinin receptor B2, BRB2, DKFZp686O088
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Bradykinin RB2/BDKRB2, Met1-Gln391, Accession # P30411
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 624
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.