Learn More
Bradykinin RB2/BDKRB2 Antibody (471916), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30144861 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30144861 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30144861 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB47251CL1
Mouse Monoclonal Antibody
Bradykinin RB2/BDKRB2 Monoclonal antibody specifically detects Bradykinin RB2/BDKRB2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Bradykinin RB2/BDKRB2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 471916
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen B2 bradykinin receptor, B2R, BK2, BK-2, BK-2 receptor, BKR2, bradykinin receptor B2, BRB2, DKFZp686O088
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Bradykinin RB2/BDKRB2, Met1-Gln391, Accession # P30411
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 624
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b