Learn More
Brachyury Antibody (TBXT/7711R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30146720 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30146720 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30146720 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321001CL1
Rabbit Monoclonal Antibody
Brachyury Monoclonal antibody specifically detects Brachyury in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Brachyury
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TBXT/7711R
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen brachyury protein, MGC104817, Protein T, SAVA, T brachyury (mouse) homolog, T brachyury homolog, T Brachyury Transcription Factor, T, brachyury homolog (mouse), T-Box Transcription Factor T, TBXT, TF, TFT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 235-435) of human Brachyury protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hematopoietic Stem Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6862
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ