Learn More
KGW Isotherm™ Vaso Dewar grande con forma de caja, tipo 134
Vaso Dewar fiable y económico de acuerdo con DIN 12492. El vaso Dewar grande con forma de caja KGW-Isotherm, tipo 134 combina un matraz de vidrio de borosilicato y una caja protectora con revestimiento azul con una tapa de bloqueo aislada para almacenar nitrógeno líquido, hielo seco y otros refrigerantes.
Marca: KGW Isotherm™ 1265
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en vidrio borosilicatado completamente plateado según la ISO 3585
- Cubierta protectora de metal con revestimiento azul y agarres laterales
- Tapa metálica de bloqueo con disco aislante y válvula de sobrepresión
- Base con ruedas disponible para un transporte fácil y cómodo (referencia del fabricante 1268-134)
- Aplicaciones:
- Aplicaciones flexibles de laboratorio, médicas y biotecnológicas
- Almacenamiento de CO2, nitrógeno líquido o productos sólidos
- Espacio sin presión para refrigerantes
- Características químicas:
- Resistencia hidrolítica: según la ISO 719 (98°C)
- Resistencia hidrolítica: según la ISO 720 (121°C)
- Resistencia al ácido: según la ISO 1776
- Resistencia alcalina: según la ISO 695-A2
- Especificaciones de temperatura/evaporación:
- Recarga de vidrio de -200° a +150°C, 200°C por un breve periodo
- Tapa a +80°C
- Carcasa con caucho de montaje de -10° a +60°C
- Tasa de evaporación del CO2: ∼ 0,6 kg/día
Especificaciones
Bloqueable, aislado, de metal, con válvula de sobrepresión | |
28-36 cm | |
Base con ruedas (opcional, MPN 1268-134) | |
76,5 cm | |
Tipo 134, Completamente plateado | |
28 l | |
Vidrio de borosilicato |
Azul | |
Almacenamiento de CO2 y refrigerantes | |
62 cm | |
Tapa, agarres laterales | |
Carcasa metálica revestida | |
25 cm |