Learn More
R&D Systems™ Bovine Osteopontin (OPN) Protein
Código de producto. 18364797
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18364797 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18158540 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 50 microgramos
2 options
Código de producto. 18364797
Marca: R&D Systems™ 109OP050
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Bovine Osteopontin (OPN) Protein is derived from Bovine Milk. The Bovine Osteopontin (OPN) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 281499
Nombre Osteopontin/OPN
Cantidad 50 μg
Fuente Bovine milk-derived Osteopontin/OPN protein
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad 85%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.