Learn More
R&D Systems™ Bovine Osteopontin (OPN) Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
The Bovine Osteopontin (OPN) Protein is derived from Bovine Milk. The Bovine Osteopontin (OPN) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. |
| ID de gen (Entrez) | 281499 |
| Nombre | Osteopontin/OPN |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | Bovine milk-derived Osteopontin/OPN protein |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Grado de pureza o calidad | 85%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |