Learn More
B2M™ Cepillos para frascos
Limpia todo tipo de frascos y tubos. Los cepillos de frascos B2M™ están disponibles con cerdas de seda, nailon o pelo de cabra para toda la gama de usos. Hay disponibles varios estilos y tamaños de cepillos para una limpieza efectiva de receptáculos de cualquier tamaño o tipo.
Marca: B2M™ 10131
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
- Tres opciones de cerdas:
- Cerdas de seda blanco para limpieza general
- Las cerdas de nailon son muy resistentes para su uso con sustancias agresivas
- Las cerdas de pelo de cabra son muy suaves para la limpieza de objetos delicados
- Gran variedad de estilos de punta, entre las que se incluyen: puntas de cerdas blandas unidas, de 2 mechas, de algodón y con carcasa
- Para la limpieza de todo tipo de recipientes: tubos, buretas, bolas y frascos
Especificaciones
Cepillo para frascos | |
Extremo de retorno | |
Limpieza de uso general, con sustancias agresivas | |
110 mm | |
10 paq. |
Nailon | |
10 mm | |
Tubo de ensayo | |
300 mm |