Learn More
Witeg™ Probetas graduadas de vidrio de borosilicato
Descripción
- Vidrio
- Graduación
- Rosca
- Tapón de rosca
- Vidrio
- Graduación
- Rosca
- Tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Marrón |
| Forma | Round |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Incluye | Screw Cap |
| Mostrar más |