Learn More
Cytiva Tubos de cromatografía XK de vidrio borosilicatado
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud global (métrico):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Para utilizar con:
26/20 columnas
26/40 columnas
50/20 columnas
Columnas 16/100
Columnas 16/20
Columnas 16/40
Columnas 16/70
Columnas 26/100
Columnas 26/70
Columnas 50/100
Columnas 50/30
Columnas 50/60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Para su uso con una gran variedad de disolventes orgánicos ( excepto hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas), ésteres alifáticos y fenol
- No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Columnas 50/100 |
| Tipo | Tubos de columna XK |
| Diámetro interior (métrico) | 50 mm |
| Longitud global (métrico) | 400 cm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 4°C |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 60°C |