Descripción
- Para su uso con una gran variedad de disolventes orgánicos ( excepto hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas), ésteres alifáticos y fenol
- No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Columnas 50/30 |
| Tipo | Tubos de columna XK |
| Diámetro interior (métrico) | 50 mm |
| Longitud global (métrico) | 30 cm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 4°C |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 60°C |