Learn More
Cytiva Tubos de cromatografía XK de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10516740 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Para utilizar con:
26/20 columnas
26/40 columnas
50/20 columnas
Columnas 16/100
Columnas 16/20
Columnas 16/40
Columnas 16/70
Columnas 26/100
Columnas 26/70
Columnas 50/100
Columnas 50/30
Columnas 50/60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Para utilizar con unitSize
10516740 20 cm 50/20 columnas cada uno
10069619 100 cm Columnas 16/100 cada uno
10281850 20 cm Columnas 16/20 cada uno
10567660 40 cm Columnas 16/40 cada uno
10378659 70 cm Columnas 16/70 cada uno
10723062 100 cm Columnas 26/100 cada uno
10860911 40 cm 26/40 columnas 1 PCS
10079619 70 cm Columnas 26/70 cada uno
10753442 400 cm Columnas 50/100 cada uno
10763442 60 cm Columnas 50/60 cada uno
10545010 30 cm Columnas 50/30 cada uno
10536730 20 cm 26/20 columnas cada uno
12 options
Código de producto. 10516740
Marca: Cytiva 18100085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se pueden utilizar en soluciones acuosas y casi todos los disolventes orgánicos más utilizados en cromatografía líquida de macromoléculas
  • Para su uso con una gran variedad de disolventes orgánicos ( excepto hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas), ésteres alifáticos y fenol
  • No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con 50/20 columnas
Tipo Tubos de columna XK
Longitud global (métrico) 20 cm
Material Vidrio de borosilicato
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4°C
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60°C