Learn More
Cytiva Tubos de cromatografía XK de vidrio borosilicatado
Código de producto. 10079619 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
Para utilizar con:
26/20 columnas
26/40 columnas
50/20 columnas
Columnas 16/100
Columnas 16/20
Columnas 16/40
Columnas 16/70
Columnas 26/100
Columnas 26/70
Columnas 50/100
Columnas 50/30
Columnas 50/60
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Para utilizar con unitSize
10079619 70 cm Columnas 26/70 cada uno
10069619 100 cm Columnas 16/100 cada uno
10281850 20 cm Columnas 16/20 cada uno
10567660 40 cm Columnas 16/40 cada uno
10378659 70 cm Columnas 16/70 cada uno
10723062 100 cm Columnas 26/100 cada uno
10860911 40 cm 26/40 columnas 1 PCS
10753442 400 cm Columnas 50/100 cada uno
10763442 60 cm Columnas 50/60 cada uno
10545010 30 cm Columnas 50/30 cada uno
10536730 20 cm 26/20 columnas cada uno
10516740 20 cm 50/20 columnas cada uno
12 options
Produktkod. 10079619
Brand: Cytiva 19014601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Se pueden utilizar en soluciones acuosas y casi todos los disolventes orgánicos más utilizados en cromatografía líquida de macromoléculas
  • Para su uso con una gran variedad de disolventes orgánicos ( excepto hidrocarburos clorados, acetona y otras cetonas), ésteres alifáticos y fenol
  • No se deben usar con soluciones que contengan más de un 10 % de NaOH, un 10 % de HCI u otros ácidos minerales fuertes o un 5 % de ácido acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Para utilizar con Columnas 26/70
Tipo Tubos de columna XK
Diámetro interior (métrico) 26 mm
Longitud global (métrico) 70 cm
Material Vidrio de borosilicato
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4°C
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60°C
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.