Learn More
Cytiva Superlazos de vidrio borosilicatado
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- El superlazo se puede utilizar junto con válvulas de 7 puertos. Los dispositivos patentados permiten la carga controlada de muestras de gran tamaño, en forma de varias inyecciones pequeñas o de una sola inyección grande. También pueden usarse para inyectar pulsos de una solución de tampón específica.
- Flexible: Inyecte volúmenes de muestra grandes o pequeños.
- Alta reproducibilidad y recuperación.
- Sin dilución de gradiente con sello móvil interno.
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Presión | 580 psi |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering