Learn More
Witeg™ Probetas graduadas de vidrio marrón con boquilla
Descripción
- Vidrio marrón
- Con boquilla
- Graduados
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Graduaciones | 2 mL |
| Subdivisión | 2mL |