Learn More
Witeg™ Probetas graduadas de vidrio marrón con boquilla
Código de producto. 10134444
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Graduaciones:
1 ml
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
10 mL
20 mL
Tolerance Metric:
±0,5 ml
±10 ml
±1 ml
±2 mL
±5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tolerance Metric unitSize
10134444 50 mL 2 mL ±1 ml -
10256644 250 mL 5 mL ±2 mL -
10452315 500 mL 10 mL ±5 ml -
10566014 1000 mL 20 mL ±10 ml -
10246644 100 mL 2 mL ±1 ml -
10298012 100 ml 1 ml ±1 ml -
10023194 1000 mL 10 ml ±10 ml cada uno
10358354 100 mL 1 mL ±0,5 ml -
8 options
Product Code. 10134444
Brand: Witeg™ 3 707 005
Mida el volumen de líquidos en el laboratorio con las probetas graduadas de vidrio marrón Witeg™ con boquilla.
  • Vidrio marrón
  • Con boquilla
  • Graduados
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Tolerance Metric ±1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 50 mL
Graduaciones 2 mL
Subdivisión 2mL