Learn More
Witeg™ Probetas graduadas de vidrio marrón con boquilla
Código de producto. 10023194
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Graduaciones:
1 ml
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
10 mL
20 mL
Tolerance Metric:
±0,5 ml
±10 ml
±1 ml
±2 mL
±5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tolerance Metric unitSize
10023194 1000 ml 10 ml ±10 ml cada uno
10134444 50 mL 2 mL ±1 ml -
10256644 250 mL 5 mL ±2 mL -
10452315 500 mL 10 mL ±5 ml -
10566014 1000 ml 20 mL ±10 ml -
10246644 100 mL 2 mL ±1 ml -
10298012 100 ml 1 ml ±1 ml -
10358354 100 mL 1 mL ±0,5 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10023194 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 3 705 100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mida el volumen de líquidos en el laboratorio con las probetas graduadas de vidrio marrón Witeg™ con boquilla.
  • Vidrio marrón
  • Con boquilla
  • Graduados
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Tolerance Metric ±10 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 1000 ml
Graduaciones 10 ml
Subdivisión 10 ml