Descripción
Impresos con graduaciones de cerámica de color azul para mejorar la visibilidad. Las probetas graduadas de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con tapón proporcionan una solución fiable para la medición y la mezcla de líquidos en un laboratorio.
- Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas azules, amplia gama de capacidades
- Tapón hexagonal: polipropileno azul de alta resistencia con ajuste firme para mezclar
- Clase B
- Cumple: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Class | Clase B |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Incluye | Tapón |
| Báscula | Cerámica azul |
| Graduaciones | 0.5 ml |
| Mostrar más |