Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado achaparrada
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Graduaciones:
1 ml
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Description
- Probeta de medición graduada
- Bajo
- Clase B
- Vidrio de borosilicato
- Base hexagonal
Specifications
Specifications
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Tolerancia | ± 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 67 mm |
| Altura (métrico) | 232 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction