Descripción
- Probeta de medición graduada
- Bajo
- Clase B
- Vidrio de borosilicato
- Base hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Tolerancia | ±1 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 42 mm |
| Altura (métrico) | 147 mm |
| Mostrar más |