Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Tolerancia | ±1 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 32 mm |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Mostrar más |