Learn More
Beskrivning
- Probeta de medición graduada
- Bajo
- Clase B
- Vidrio de borosilicato
- Base hexagonal
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Tolerancia | ±0.5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 26 mm |
| Altura (métrico) | 107 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?