Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado achaparrada
Código de producto. 11902158 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Graduaciones:
1 ml
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11902158 10 mL 1 mL paquete de 2
11932158 100 ml 2 ml paquete de 2
11942158 250 ml 5 ml paquete de 2
11912158 25 ml 1 ml paquete de 2
11952158 500 ml 10 ml paquete de 2
11922158 50 ml 2 ml paquete de 2
6 options
Código de producto. 11902158
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida líquidos con esta probeta de vidrio con forma achaparrada. La probeta graduada de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ de formato achaparrado tiene una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
  • Probeta de medición graduada
  • Bajo
  • Clase B
  • Vidrio de borosilicato
  • Base hexagonal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Tipo Probeta de medición graduada
Tolerancia ± 0,3 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Clase B
Capacidad (métrico) 10 mL
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Altura (métrico) 75 mm
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable