Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12680, ISO 4788, BS 604 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Báscula | Cerámica azul |
| Graduaciones | 2 mL |