Learn More
Fisherbrand™ Probetas graduadas de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11547702 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
Graduaciones:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 mL
1 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11547702 100 ml 1 ml paquete de 2
11577702 1000 mL 10 mL paquete de 2
11517702 10 mL 0,2 ml paquete de 2
11587702 2000 ml 20 ml cada uno
11557702 250 mL 2 mL paquete de 2
11527702 25 mL 0,5 mL paquete de 2
11537702 50 mL 1 ml paquete de 2
11507702 5 mL 0,1 mL paquete de 2
11567702 500 ml 5 ml paquete de 2
9 options
Código de producto. 11547702
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida líquidos con probetas graduadas de vidrio con escala de cerámica azul. Probeta graduada de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ con base hexagonal y boquilla
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduadas en cerámica azul
  • Vidrio de borosilicato
  • Base hexagonal
  • Con boquilla
  • Código de pedido individual en cada producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Clase B
Capacidad (métrico) 100 ml
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 1 ml