Learn More
Fisherbrand™ Probetas graduadas de vidrio borosilicatado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
Graduaciones:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 mL
1 ml
1 ml
2 mL
5 ml
10 mL
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Báscula | Cerámica azul |
| Graduaciones | 1 ml |