Learn More
Cytiva Tubo de vidrio recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico Tricorn™
Código de producto. p-8000994 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
600 mm
Diámetro (métrico):
5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10388649 100 mm 10 mm cada uno
10640951 100 mm 5 mm cada uno
10839450 150 mm 10 mm cada uno
10359609 150 mm 5 mm cada uno
10323110 200 mm 5 mm cada uno
10369609 20 mm 10 mm cada uno
10831591 20 mm 5 mm cada uno
10784772 300 mm 10 mm cada uno
10099269 50 mm 5 mm cada uno
10382630 600 mm 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10388649 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 18115315
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas
  • Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
  • Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
  • Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Material Recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico