Learn More
Cytiva Tubo de vidrio recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico Tricorn™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
600 mm
Diámetro (métrico):
5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
- Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
- Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 5 mm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Material | Recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico |