Learn More
Cytiva Tubo de vidrio recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico Tricorn™
Código de producto. 10784772 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
600 mm
Diámetro (métrico):
5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10784772 300 mm 10 mm cada uno
10388649 100 mm 10 mm cada uno
10640951 100 mm 5 mm cada uno
10839450 150 mm 10 mm cada uno
10359609 150 mm 5 mm cada uno
10323110 200 mm 5 mm cada uno
10369609 20 mm 10 mm cada uno
10831591 20 mm 5 mm cada uno
10099269 50 mm 5 mm cada uno
10382630 600 mm 10 mm cada uno
10 options
Código de producto. 10784772
Marca: Cytiva 18115318
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas
  • Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
  • Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
  • Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Material Recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico