Learn More
Cytiva Tubo de vidrio recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico Tricorn™
Tienda Cytiva ProductosDescripción
- Las columnas Tricorn están diseñadas para la cromatografía líquida de alta resolución de biomoléculas a presiones medias o altas. Son adecuadas para su uso con medios de alto rendimiento como la sefarosa de alto rendimiento, el grado de preparación Superdex y SOURCE.
- Las columnas están disponibles en modelos con 5 o 10 mm de diámetro interior y en longitudes de los 20 a los 200 mm. Las columnas con 10 mm de diámetro también están disponibles en modelos con 300 y 600 mm de longitud. El diseño y las dimensiones de las columnas las hacen particularmente útiles para los pasos de detección y pulido del proceso de purificación de proteínas.
- Los tubos de vidrio recubiertos con película de plástico evita que quienes estén en el laboratorio sufran daños en caso de que la columna se caiga u opere fuera de su especificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Recubierto de vidrio borosilicatado con película protectora de plástico |