Learn More
Fisherbrand™ Probeta graduada de vidrio borosilicatado de clase A
Código de producto. 12952310 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Unit Size:
cada uno
paquete de 2
Product Code. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
12952310 5 ml 0.1 ml paquete de 2
11577832 1000 ml 10 ml paquete de 2
11547832 100 ml 1 ml paquete de 2
11517832 10 ml 0,2 ml paquete de 2
12962320 2000 ml 20 ml cada uno
11557832 250 ml 2 ml paquete de 2
11527832 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11567832 500 ml 5 ml paquete de 2
11537832 50 ml 1 ml paquete de 2
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12952310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
Mida líquidos con precisión en probetas graduadas de vidrio de clase A. Las probetas graduadas de clase A de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduados en cerámica azul
  • Base hexagonal
  • Código de pedido individual en cada producto
  • Certificado de lote de conformidad descargable 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class Clase A
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 5 ml
Incluye Certificado de conformidad
Báscula Cerámica azul
Graduaciones 0.1 ml
Esterilizables en autoclave