Learn More
Cytiva Borosilicate Glass Chromatographic Tubes
Código de producto. 11693184 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
200 mm
40 cm
100 cm
Para utilizar con:
Columnas 10/40
Columnas 16/100
Para columnas C 10/20
Para columnas C 16/20
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Para utilizar con unitSize
11693184 40 cm Columnas 10/40 cada uno
12477960 100 cm Columnas 16/100 cada uno
10231110 200 mm Para columnas C 10/20 1 PCS
11300122 - Para columnas C 16/20 cada uno
4 options
Código de producto. 11693184
Marca: Cytiva 19503701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistant to aqueous solutions and solvents used in liquid chromatography
No es resistente a la acetona, las cetonas, los hidrocarburos clorados, los ésteres alifáticos, el fenol, el NaOH, el HCl al > 10 %, el ácido acético al > 5 % o el ácido mineral fuerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Columnas 10/40
Tipo Tubos cromatográficos
Longitud global (métrico) 40 cm
Material Vidrio de borosilicato
Presión máxima 14,5 psi
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 4°C
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 60°C