Learn More
Robu™ Embudos de filtración Büchner con porosidad 3 VitraPOR™ Discos de filtro de vidrio
Código de producto. 10022231
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
75 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
50 mm
53 mm
56 mm
65 mm
100 mm
115 mm
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm (diámetro exterior), 95 mm (diámetro interior)
130 mm (diámetro exterior), 124 mm (diámetro interior)
40 mm (DE), 36 mm (DI)
52 mm (DE), 48 mm (DI)
65 mm (DE), 60 mm (DI)
85 mm (diámetro exterior), 80 mm (diámetro interior)
Diámetro del tubo (métrico):
10 mm
18 mm
22 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) unitSize
10022231 125 ml 56 mm 65 mm (DE), 60 mm (DI) 10 mm cada uno
10481412 50 ml 53 mm 40 mm (DE), 36 mm (DI) 10 mm cada uno
10032161 75 ml 50 mm 52 mm (DE), 48 mm (DI) 10 mm cada uno
10003154 250 ml 65 mm 85 mm (diámetro exterior), 80 mm (diámetro interior) 18 mm cada uno
10225551 500 ml 100 mm 100 mm (diámetro exterior), 95 mm (diámetro interior) 22 mm cada uno
10265791 1000 ml 115 mm 130 mm (diámetro exterior), 124 mm (diámetro interior) 22 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10022231 Proveedor Robu™ N.º de proveedor 21123
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Robu™ Los embudos de filtración Büchner con discos de filtro de vidrio están hechos de vidrio de borosilicato puro 3.3 y son altamente resistentes a la mayoría de los productos químicos, incluidos solventes, ácidos y álcalis. El VitraPOR™ El disco de filtro tiene una clasificación de porosidad 3 (tamaño de poro: 16 a 40 μm, Estándar: ISO 4793-80).
  • Tipo de producto: Embudo de filtro Büchner
  • Material: Vidrio de borosilicato 3.3 (cuerpo), VitraPOR™ Vidrio (Filtro)
  • Porosidad: grado 3
  • Tamaño de poro: 16-40 μm
  • Estándar: ISO 4793-80
  • Para usar con (aplicación): filtración
  • Para usar con (equipo): juntas de goma Guko (p. ej., 10430652)
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 65 mm (DE), 60 mm (DI)
Capacidad (métrico) 125 ml
Diámetro del tubo (métrico) 10 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 56 mm
Certificaciones/conformidad ISO 4793-80
Para utilizar con (aplicación) Filtración
Diámetro del disco (métrico) 65 mm
Para utilizar con (equipo) Juntas de goma Guko (p. ej., 10430652)
Porosidad Grado 3
Tamaño de poro De 16 a 40 μm
Capacidad (imperial) 4,2 oz
Tipo de producto Embudo Büchner